Learn More
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10541071
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10541071
2 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10541071
Marca: Thermo Scientific Acros 197210020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-08-8
Formula molecolare Cl3Ru
Molecular Weight (g/mol) 207.43
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) chloride
Punto di fusione >500.0°C
Colore Black
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 48 to 50% (Ru)
Formula lineare RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Indice di Merck 15,8436
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 207.43
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464261 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/07/2024 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numero di lottoA0462555 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/05/2024 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numero di lottoA0458807 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numero di lottoA0442229 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numero di lottoA0443923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >