Learn More
IKA™ RV 3 pro V, Complete Package
The RV 3 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
8295.00€
Specifica
Profondità (sistema metrico) 330 mm
Descrizione Manual lift handling
Altezza (sistema metrico) 530 mm
Peso (sistema metrico) 70.2 kg
Tensione 100/240 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17883454
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0010011410
EU
8295.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • It includes RV 3 V rotary evaporator, HB eco heating bath, vertical glass condenser set, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and RC 2 lite recirculating chiller
  • RV 3 is an entry-level model with specially designed glass guides for efficient condenser usage
  • VACSTAR digital vacuum pump is space-saving and achieves minimum vacuum of 2 mbar, controlled by VC 10 lite vacuum controller for program-controlled operation
  • RC 2 lite recirculating chiller has 400 watt cooling capacity and pressure/suction pump, designed for simple cooling tasks down to -10°C, and uses natural refrigerant R290 for environmental friendliness
Specifica
Specifica
330 mm
530 mm
100/240 V
20 to 300 rpm
1600 cm²
1954 W
IP20
2+3 Years Warranty
50/60 Hz
Manual lift handling
70.2 kg
440 mm
Ambient to 99°C
RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Stand pole, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Vertical Condenser
1300 W
Distilling Rotary Evaporator