Learn More
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
155.78€ - 874.35€
Identificatori chimici
CAS | 116422-39-0 |
---|---|
Formula molecolare | C4H10O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
Numero MDL | MFCD01632593 |
InChI Key | YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N |
Sinonimo | 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s |
PubChem CID | 642402 |
IUPAC Name | (2S)-2-methoxypropan-1-ol |
SMILES | CC(CO)OC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10726622
|
Thermo Scientific Acros
331850010 |
1 mL | Glass bottle |
155.78€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10244751
|
Thermo Scientific Acros
331850025 |
2.5 mL | Glass bottle |
309.54€
2.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10328653
|
Thermo Scientific
331850100 |
10 mL | Glass bottle |
874.35€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
116422-39-0 | |
90.12 | |
YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N | |
642402 | |
CC(CO)OC |
C4H10O2 | |
MFCD01632593 | |
2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s | |
(2S)-2-methoxypropan-1-ol |
Specifica
(S)-(+)-2-Methoxypropanol | |
116422-39-0 | |
100.0 | |
0.9380g/mL | |
Authentic | |
C4H10O2 | |
1.4060 to 1.4080 | |
0.938 | |
+ 39.20 | |
YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N | |
(2S)-2-methoxypropan-1-ol | |
642402 | |
97% |
99% | |
98.5 | |
Colorless | |
33°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CH(OCH3)CH2OH | |
MFCD01632593 | |
+ 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3) | |
2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s | |
CC(CO)OC | |
90.12 | |
90.12 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'tsca' : TSCA