Learn More
(S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15585936
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 204512-95-8
Formula molecolare C4H9NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 123.58
InChI Key MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Sinonimo s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
PubChem CID 18664284
IUPAC Name (3S)-oxolan-3-amine;hydrochloride
SMILES C1COCC1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Punto di fusione 140.0°C to 145.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
Rotazione specifica -7.4
Peso formulazione 123.58
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
(S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™ >