Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps per lo raccogliere sicuro dei rifiuti HPLC. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con i rifiuti liquidi pericolosi. Con diverse opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni.
Marca:  SCAT™ 108177
144.56 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17947260
  • 177.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 360° free turning PTFE body, resistant against aggressive media
  • Exhaust filter system against harmful vapors
  • Fittings and tube connectors in different sizes
  • Flexible system
  • Time saving in changing the waste containers while tubes are fixed
  • Lab safety, technical protective measures, optimal protection when collecting liquid waste
  • Cost efficiency
  • Huge range of accessories, optional: funnel use, level control preventing overflowing containers
  • Huge portfolio of thread sizes suitable for waste containers from different manufacturers
  • Safety disposal of HPLC waste
  • High work performance
  • Personal protection, avoid skin contact with organic solvents, occupational safety, ergonomics
  • Sealed bottles and containers
  • Create a comfortable working climate
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Caps > Safety Waste Caps; Size: S55; Includes: 4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID, Connector for Exhaust Filter