Descrizione
- Specially designed for sterile or pair-packaged gloves
- Gloves dispense in a first-in, first-out fashion
- Single, sloped lid with a full-length hinge to maintain HEPA flow
- Can be wall-mounted with heavy-duty mounting bracket (included)
- Flame-treated edges for a smooth finish
Specifica
Specifica
Product Type | Glove Dispenser |
Colore | Black |
Dimensioni interne (L x P x A) | 12 x 21 x 16 in. |
Capacità | Sterile Pair-Packaged Gloves |
Materiale | PETG |
Mounting | Keyhole Slots |
No. of Compartments | 3 |
Product Style | Top Loading |
Include | Heavy-duty wall mounting bracket |
Spessore (sistema imperiale) | 0.25 in. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
S-Curve™ Three Compartment Packaged Glove Dispenser