Learn More
S-Methyl methanethiolsulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10171043
S-Methyl methanethiolsulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10171043
1 g, Bottiglia in vetro
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10171043
Marca: Thermo Scientific Acros 197390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2949-92-0
Formula molecolare C2H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 126.19
Numero MDL MFCD00007565
InChI Key XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
PubChem CID 18064
ChEBI CHEBI:74357
IUPAC Name methylsulfonylsulfanylmethane
SMILES CSS(=O)(=O)C
Specifications
Materiale o nome chimico S-Methyl methanethiolsulfonate
Densità 1.2270g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 71.0°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO2SCH3
Indice di rifrazione 1.5118
Quantità 1 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Gravità specifica 1.227
Peso formulazione 126.19
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
S-Methyl methanethiolsulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >