Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Accessories
GREENER_CHOICE
Marca:  Thermo Scientific™ 9057
125.99 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10193923
  • 176.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complete your S1 Pipet Filler with these accessories and prolong its use.
Features:
  • Wall-mounted holder and table stand offer compact storage between applications. Recharge the pipet filler in both stands by plugging in the charger. Store pipet filler when working in laminar flow cabinets to save space.
  • Wing stand allows user to set the pipet filler down without removing or emptying the serological pipet.
  • Easy to change filter prevents aerosol or liquid cross contamination of the pipet together with autoclavable silicone adapter.
  • 1mL Pipet Support ensures that 1 mL pipets will hold as securely as larger sizes.
Note:
Wing stand not available for use or sale within the United States or for importation into the United States.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Filtri idrofobici, 0.45 µm, sterili
S1 Pipette Filler
Pipette Filter, Sterile
Comprende 25 filtri
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Accessories > S1 Accessory, Hydrophobic filters; Pore size: 0.45μm; Sterility: Non-sterile; Unit Size: Box of 25 pcs
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.