Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
99.55€
Specifica
Product Type | Keyed Padlocks |
---|---|
Tipo di tasto | Keyed Alike |
Materiale | Anodized Aluminum |
Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.25 in. |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17100381
|
Brady™
150349 |
3 Pk. | Black |
99.55€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17180301
|
Brady™
150261 |
3 Pk. | Blue |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17170301
|
Brady™
150260 |
3 Pk. | Brown |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17150321
|
Brady™
150281 |
3 Pk. | Green |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17160341
|
Brady™
150305 |
3 Pk. | Orange |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17190371
|
Brady™
150348 |
3 Pk. | Purple |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17190301
|
Brady™
150262 |
3 Pk. | Red |
99.55€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17150341
|
Brady™
150304 |
3 Pk. | Silver |
99.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17160321
|
Brady™
150282 |
3 Pk. | Yellow |
99.55€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured with solid aluminum body and steel shackle, Brady™'s padlocks are lightweight and rugged
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- Locks are chemical and corrosion resistant
- The unique lock mechanism is insulated and has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key is supplied with each lock
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Specifica
Keyed Padlocks | |
Anodized Aluminum | |
6.4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1.3 in. | |
33 mm |
Keyed Alike | |
0.25 in. | |
1.5 in. | |
Steel | |
1.5 in. | |
38 mm |
Titolo del prodotto
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike