Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
Marca: Brady™ 150343
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
- Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
- Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Keyed Padlocks | |
NYL-YLW-38ST-KD | |
Nylon | |
6.4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1.5 in. | |
38 mm |
Keyed Different | |
Yellow | |
0.25 in. | |
1.5 in. | |
Steel | |
1 Ea. | |
1.3 in. | |
33 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Technical Datasheet: LOTO-101
Dimensione file: 430.6 kB
Titolo del prodotto
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon > Quantity: 1 Ea., Color: Yellow, Keyed Different