Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
24.45€ - 26.40€
Specifica
Product Type | Keyed Padlocks |
---|---|
Materiale | Nylon |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.40 mm |
Altezza maniglione (sistema metrico) | 76.00 mm |
Material (Shackle) | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17100291
|
Brady™
150233 |
Purple |
26.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17100301
|
Brady™
150247 |
Brown |
24.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17110301
|
Brady™
150248 |
Orange |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17120301
|
Brady™
150249 |
Blue |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17100321
|
Brady™
150274 |
Black |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17170331
|
Brady™
150295 |
White |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17180331
|
Brady™
150296 |
Yellow |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17180351
|
Brady™
150319 |
Green |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17140381
|
Brady™
150357 |
Red |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
- Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
- Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifications
Keyed Padlocks | |
6.40 mm | |
Steel | |
1 Ea. | |
38.00 mm |
Nylon | |
76.00 mm | |
6 | |
1.496 in. | |
33.00 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon