Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
GREENER_CHOICE
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
Marca:  DuPont™ D14663953
715.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11743103
  • 954.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
  • Robust yet lightweight (<180g per garment)
  • Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
  • Ample crotch area for freedom of movement
  • Large, easy-to-grasp zipper puller
  • 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
  • White, sizes S to XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun
Elastico
Con cappuccio
Zip autobloccante con patta
Categoria III, Tipo 5-B e 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Manipolazione di prodotti farmaceutici, industria chimica di trasformazione, industria petrolifera e del gas, manutenzione generale e operazioni, verniciatura a spruzzo automatica e molte altre applicazioni.
Classic Xpert
piccolo
Bianco
Elastico sul retro
Elastico
3 pezzi
Cucito
Da 84 a 92 cm
100/conf.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.