Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
GREENER_CHOICE
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
Marca:  SCAT 107607
123.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10348149
  • 157.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
  • I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale
  • Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità
  • Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione
  • Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi
  • Design attraente e disposizione chiara delle connessioni
  • Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori
  • Valvola dell'aria gratuita con indicatore di cambio inclusa in ogni SafetyCap
  • Specifica
    Specifica
    Autoclavabile
    Per bottiglie a collo smerigliato 29/32 mm
    PTFE
    Safety Cap II
    Sistemi HPLC
    Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
    NS29/32
    Documenti
    One moment while we fetch your results.
    Titolo del prodotto
    SCAT HPLC Safety Caps > HPLC Safety Caps; Type: Safety Cap II, Thread Size (Metric): NS29/32; Includes: 2 PFA Fittings with 3.2 mm OD, 1 Air Valve; For Use With (Equipment): Ground Neck Bottles 29/32 mm