Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
I Safety Caps sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC.
Marca: SCAT™ 107105
134.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
Specifica
1 Fitting, 1 Air Valve, 1 Shut-off | |
Safety Cap | |
Lab Bottles |
HPLC Systems | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL/S40 |