Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
I Safety Caps sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC.
165.60€ - 411.00€
Specifica
Tipo | Safety Cap |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC Systems |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab Bottles |
Materiale | PFA, PTFE, PPS |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16423809
|
SCAT
307919 |
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, 2 chiusure |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17172576
|
SCAT
307419 |
4 x chiusura, 4 x raccordi PFA 3,2 mm OD, valvola aria |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16423789
|
SCAT
307219 |
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, chiusura (combinata) |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16433809
|
SCAT
307920 |
3 raccordi, 1 valvola dell'aria, 3 chiusure |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16443799
|
SCAT
307319 |
3 fittings, 1 air valve, 2 shut-offs (combined) |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16483799
|
SCAT
307519 |
6 raccordi, 1 valvola di sfiato, 6 valvole di intercettazione |
411.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14693344
|
SCAT™
107105 |
1 Fitting, 1 Air Valve, 1 Shut-off |
165.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Durante le riparazioni delle pompe HPLC, la chiusura dei SafetyCap può essere chiusa in modo che i capillari e il filtro del solvente rimangano nel solvente. In questo modo la pompa può essere risciacquata rapidamente e facilmente quando viene rimessa in funzione dopo le riparazioni.- Adattatore Luer Lock
- Design migliorato del raccordo per una connessione più facile
- Costruito in PTFE di grado medico, raccordi PFA e un tappo a vite in PPS
- Include uno spazio per l'etichettatura individuale
- Autocalcolabile fino a 200°C
- Costruzione stabile per una migliore manipolazione
Specifica
Safety Cap | |
HPLC Systems | |
Lab Bottles | |
PFA, PTFE, PPS |