Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
I Safety Caps sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC.
Marca:  SCAT 307219
134.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Codice prodotto. 16423789
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Durante le riparazioni delle pompe HPLC, la chiusura dei SafetyCap può essere chiusa in modo che i capillari e il filtro del solvente rimangano nel solvente. In questo modo la pompa può essere risciacquata rapidamente e facilmente quando viene rimessa in funzione dopo le riparazioni.
  • Adattatore Luer Lock
  • Design migliorato del raccordo per una connessione più facile
  • Costruito in PTFE di grado medico, raccordi PFA e un tappo a vite in PPS
  • Include uno spazio per l'etichettatura individuale
  • Autocalcolabile fino a 200°C
  • Costruzione stabile per una migliore manipolazione
Specifica
Specifica
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, chiusura (combinata)
Sistemi HPLC
PFA, PTFE, PPS
GL 45
Raccordo O.D. 3,2 mm
Safety Cap
Bottiglie da laboratorio