Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
I Safety Caps sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC.
Marca: SCAT 307919
134.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10900kg
Descrizione
Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Durante le riparazioni delle pompe HPLC, la chiusura dei SafetyCap può essere chiusa in modo che i capillari e il filtro del solvente rimangano nel solvente. In questo modo la pompa può essere risciacquata rapidamente e facilmente quando viene rimessa in funzione dopo le riparazioni.- Adattatore Luer Lock
- Design migliorato del raccordo per una connessione più facile
- Costruito in PTFE di grado medico, raccordi PFA e un tappo a vite in PPS
- Include uno spazio per l'etichettatura individuale
- Autocalcolabile fino a 200°C
- Costruzione stabile per una migliore manipolazione
Specifica
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, 2 chiusure | |
Sistemi HPLC | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
Raccordo O.D. 3,2 mm | |
Safety Cap | |
Bottiglie da laboratorio |