Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
I Safety Caps sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC.
Marca: SCAT 307419
154.96 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Durante le riparazioni delle pompe HPLC, la chiusura dei SafetyCap può essere chiusa in modo che i capillari e il filtro del solvente rimangano nel solvente. In questo modo la pompa può essere risciacquata rapidamente e facilmente quando viene rimessa in funzione dopo le riparazioni.- Adattatore Luer Lock
- Design migliorato del raccordo per una connessione più facile
- Costruito in PTFE di grado medico, raccordi PFA e un tappo a vite in PPS
- Include uno spazio per l'etichettatura individuale
- Autocalcolabile fino a 200°C
- Costruzione stabile per una migliore manipolazione
Specifica
Sistemi HPLC | |
4 x chiusura, 4 x raccordi PFA 3,2 mm OD, valvola aria | |
Raccordo O.D. 4,76 mm | |
GL 45 |
Bottiglie da laboratorio | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL45 | |
Safety Cap |