Learn More
Fisherbrand™ Occhiali economici resistenti agli agenti chimici Codice prodotto.: 15648825
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Occhiali economici resistenti agli agenti chimici
Codice prodotto. 15648825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Occhiali antischizzo per manipolazioni di sostanze chimiche
Click to view available options
Occhiali antischizzo per manipolazioni di sostanze chimiche
Codice prodotto. 15648825
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Affidabili occhiali antischizzo
  • Lenti in policarbonato trasparenti
  • Il corpo in PVC, morbido e flessibile, si adatta perfettamente ai contorni del viso
  • La cinghia regolabile per la testa garantisce una vestibilità personalizzata
  • Resistenti a un'ampia gamma di sostanze chimiche
  • I fori circolari consentono il libero passaggio dell'aria attraverso gli occhiali
Compliance
Conformi allo standard ANSI™ Z87.1-2010
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI Z87.1
Forma Circular
Lens Coating Senza rivestimento
Lens Tint Trasparente
Product Type Occhiali protettivi contro schizzi di sostanze chimiche
Dettagli sulla ventilazione Fori circolari
Materiale Policarbonato
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio PVC
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Occhiali economici resistenti agli agenti chimici >