Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
Marca: SCAT™ 460050
134.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Descrizione
- Realizzato in materiale PTFE-EL elettricamente conduttivo per prevenire le scariche elettrostatiche
- Disponibile con dimensioni di minaccia e numero di porte capillari (ID 5 - 11,5 mm)
- Attacco GL14 per l'utilizzo con i filtri di scarico SCAT
Specifica
2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico | |
Nero | |
S50 |
Waste Cap | |
PTFE-EC |