Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
176.00€ - 230.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17805714
|
SCAT™
460050 |
S50 | 2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico |
192.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17845724
|
SCAT™
460060 |
S60/61 | 2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico |
176.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17855724
|
SCAT™
460070 |
S70/71 | 2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico |
230.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17875724
|
SCAT™
460090 |
S90 | 4 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 4 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico |
230.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of electrically conductive PTFE-EL material to prevent static discharge
- Available with sereral threat sizes and numbers capillaries ports (5 to 11.5 mm ID)
- GL14 connection for use with SCAT exhaust filters
Specifica
Nero | |
Waste Cap | |
PTFE-EC |