Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparatorio
Il tappo di sicurezza è progettato per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Per l'uso nell'ambiente HPLC preparativo con connessioni di tubi più grandi e valvole dell'aria con una portata maggiore.
Marca: SCAT 307008
113.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Specifica
Sistemi HPLC | |
2 raccordi, 1 valvola dell'aria | |
Raccordo O.D. 6,35 mm | |
Safety Cap |
Bottiglie da laboratorio | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |