Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparatorio
Il tappo di sicurezza è progettato per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Per l'uso nell'ambiente HPLC preparativo con connessioni di tubi più grandi e valvole dell'aria con una portata maggiore.
138.73€ - 204.00€
Specifica
Tipo | Safety Cap |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16463809
|
SCAT
308032 |
Raccordo O.D. 4,76 mm | 1 raccordo, 1 valvola dell'aria |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16473779
|
SCAT
307007 |
Raccordo O.D. 6,35 mm | 1 raccordo, 1 valvola dell'aria |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16493779
|
SCAT
307009 |
1 raccordo O.D. 6,35 mm, 1 raccordo O.D. 3,2 mm | 2 raccordi, 1 valvola dell'aria |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16483809
|
SCAT
309032 |
Raccordo O.D. 4,76 mm | 2 raccordi, 1 valvola dell'aria |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16483779
|
SCAT
307008 |
Raccordo O.D. 6,35 mm | 2 raccordi, 1 valvola dell'aria |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16493809
|
SCAT
310032 |
Raccordo O.D. 4,76 mm | 3 raccordi, 1 valvola dell'aria |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17907260
|
SCAT™
307003 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | 4 Fittings, 1 Air Valve |
138.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Specifica
Safety Cap | |
Sistemi HPLC | |
Bottiglie da laboratorio |