Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
GREENER_CHOICE
Tappi di sicurezza per rifiuti con controllo di livello per un ulteriore monitoraggio automatico o meccanico del livello di riempimento del contenitore di smaltimento.
Marca:  SCAT™ 107960
248.56 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10387969
  • 342.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste Cap
Specifica
Specifica
3 x 2.3/3.2 mm
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Safety Waste Cap
Tanica rifiuti
S55
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello > Safety Waste Caps; Includes: Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter; Closure Size: S55; Diameter (Metric) Outer: 3 x 2.3/3.2 mm; For Use With (Equipment): Waste Disposal Container