Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Tappi di sicurezza per rifiuti con controllo di livello per un ulteriore monitoraggio automatico o meccanico del livello di riempimento del contenitore di smaltimento.
274.00€ - 626.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10450375
|
SCAT™
108205 |
B83 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10231710
|
SCAT™
108156 |
B83 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
433.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10558130
|
SCAT™
108201 |
S55 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
407.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10889330
|
SCAT™
108200 |
S55 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
407.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10387969
|
SCAT™
107960 |
S55 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10601324
|
SCAT™
107963 |
S55 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16656214
|
SCAT™
308403 |
S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
606.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17049703
|
SCAT™
308961 |
S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
409.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17029703
|
SCAT™
308402 |
S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico |
626.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17039703
|
SCAT™
308404 |
S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico |
626.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16646214
|
SCAT™
307964 |
S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
366.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16666214
|
SCAT™
308964 |
S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico |
412.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17019703
|
SCAT™
308401 |
S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17853530
|
SCAT™
307961 |
S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10394890
|
SCAT™
107969 |
S65 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10252850
|
SCAT™
108231 |
S90 | 4 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
447.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10881161
|
SCAT™
107966 |
S90 | 4 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10324513
|
SCAT™
107967 |
S90 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10849160
|
SCAT™
107962 |
S70/71 | 3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm | Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter |
304.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste CapSpecifica
Tanica rifiuti |