Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences ADF00033
Codice prodotto. 12386849
  • 233.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
0.438 in.
PVC
15.88 mm
15.2 m
2.3812 mm
-44°F
40 Pk.
Non-sterile
65 (Shore A)
25 psi
165°F
Tubing
Autoclavable
11.11 mm
0.625 in.
50 ft.
3/32 in.
Medical device manufacturers
-42°C
185 lb-f/in
Clear
51 mm bend radius
18 in. Hg (at 73°F)
74°C
Offerte speciali
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt