Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
48.45€ - 233.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVC
Min. Operating Temperature (English) -44°F
Min. Operating Temperature (Metric) -42°C
Resistance Properties 185 lb-f/in
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Overall Length (English) Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Overall Length (English) Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
12316839
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00003
0.063 in. 0.188 in. 50 ft. 1/16 in.
62.65€
15m
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10534864
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00011
0.188 in. 0.25 in. 50 ft. 1/32 in.
51.70€
15m
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10016524
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00009
0.156 in. 0.219 in. 50 ft. 1/32 in.
48.45€
15m
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12366839
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00013
0.188 in. 0.375 in. 50 ft. 3/32 in.
157.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12326849
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00023
0.313 in. 0.5 in. 50 ft. 3/32 in.
215.00€
15m
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12386849
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
ADF00033
0.438 in. 0.625 in. 50 ft. 3/32 in.
233.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
Specifica
Specifica
Autoclavable
-44°F
185 lb-f/in
Clear
165°F
Tubing
PVC
-42°C
Non-sterile
65 (Shore A)
74°C