Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using these exact volume transfer pipettes. Made of shatterproof, nontoxic polyethylene.
Marca: Thermo Scientific™ 941NL
30.45 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes. Samco transfer pipettes are made of shatterproof, nontoxic polyethylene. Their low-affinity surface prevents proteins binding in research applications. They can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage.
- Shatterproof, nontoxic polyethylene
- Nonsterile
- Low affinity surface
- Freezer ready
Specifica
200μL Exact Volume Transfer Pipette | |
LDPE | |
No | |
200 μL | |
Exact Volume Transfer Pipet |
3.0 mm | |
Non-sterile | |
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | |
8.89 cm | |
Single-use |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1333924 | Certificato di conformità | 09/12/2024 | 941NL |
1329358 | Certificato di conformità | 04/08/2022 | 941NL |
1333923 | Certificato di conformità | 11/10/2021 | 941NL |
1332235 | Certificato di conformità | 03/10/2021 | 941NL |
1332234 | Certificato di conformità | 27/09/2021 | 941NL |