Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
Marca:  Thermo Scientific™ 232NL-20S
601.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15263159
  • 637.00€ / pezzi 4000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3.3 mL
4.6 mm
Sterile
20/bag, 400/pk
14.7 cm
Samco 5.8mL Fine Tip Transfer Pipets, Standard Bulb, Sterile, 20/Pk, White Box
LDPE
No
5.8 mL
Fine Tip Transfer Pipet
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes >