Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Ideal for work with narrow tubes and containers with small openings.
Marca:  Thermo Scientific™ 252
25.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15317853
  • 25.25€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 30-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
11.6 mL
3.0 mm
Non-sterile
No
Bulk
15.5 cm
Single-use
Sedi-Pet Transfer Pipette, Narrow Stem, Large Bulb, 15.3mL
LDPE
19
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
15.3 mL
Narrow Stem Transfer Pipet
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1362053 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/06/2022 Catalog Number252
Numero di lotto1358804 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/05/2022 Catalog Number252
Numero di lotto1357774 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/05/2022 Catalog Number252
Numero di lotto1325020 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/07/2021 Catalog Number252
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes > 15.0 mL Sedi-Pet™ Transfer Pipets, Narrow Stem, Large bulb (250/Pack, 2500/Case)