Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Ideal for work with narrow tubes and containers with small openings.
Merk:  Thermo Scientific™ 694NL
28.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15377893
  • 29.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
3.0 mL
LDPE
500/Pk.
6.7 mL
6.7mL Q-PET Transfer Pipets, Narrow Stem, Non-sterile, White Box
Non-sterile
500/Pk.
15.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Narrow stem transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1318268 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number694NL
Numero di lotto1318269 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number694NL
Numero di lotto1341861 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/12/2021 Catalog Number694NL
Numero di lotto1341400 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/12/2021 Catalog Number694NL
Numero di lotto1340905 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/11/2021 Catalog Number694NL
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes >