Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Special Purpose Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with these special purpose transfer pipettes, ideal for delivering drops onto slides or tiles.
Marca:  Thermo Scientific™ 295
26.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15397873
  • 26.85€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 18-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Special Purpose Transfer Pipettes, ideal for delivering drops onto slides or tiles. Single-unit design features a built-in pipettes bulb that eliminates the need for plugging, packaging, autoclaving; prevents cross-contamination.
  • Shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surfaces –prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.2 mL
3.6 mm
Non-sterile
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
12.4 cm
Single-use
Padl-Pet 50μL Drop Size
LDPE
No
0.8 mL
Padl-Pet Transfer Pipet
Videos
  • Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1331341 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/09/2021 Catalog Number295
Numero di lotto1330705 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/09/2021 Catalog Number295
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Samco™ Special Purpose Transfer Pipettes > 0.8 mL Padl-Pet™ Transfer Pipettes, 50μL Drop Size, Non-sterile (500/Pack, 4000/Case)