Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Marca: Thermo Scientific™ 335-11
24.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Specifica
2.8 mL | |
6.6 mm | |
Non-sterile | |
No | |
7.5 mL | |
General Purpose Transfer Pipet |
General Purpose Transfer Pipette, 5 inch , 7.5mL | |
LDPE | |
24 | |
Bulk 400/Pk | |
12.9 cm | |
Single-use |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426182 | Certificato di conformità | 27/03/2025 | 33511,335-11 |
1422207 | Certificato di conformità | 08/02/2025 | 33511,335-11 |
1414102 | Certificato di conformità | 22/12/2024 | 33511,335-11 |
1410959 | Certificato di conformità | 16/08/2024 | 335-11 |
1408754 | Certificato di conformità | 13/08/2024 | 335-11 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.