Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
Marca:  Labcon™ 2030-550-000-9
Codice prodotto. 17587876
  • 56.05€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
  • Clear, virgin polystyrene
  • Attached leak-proof, natural polyethylene cap
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1.5 in.
Polystyrene
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions
Vials with Attached Caps in Sectioned Box
Screw Cap
1000
Dilution Vial
38.1 mm
25 mL
2.26 in.
Not Autoclavable
57.4 mm
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP