Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
56.05€ - 259.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.5 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 38.1 mm |
Materiale | Polystyrene |
Volume (sistema metrico) | 25 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17587876
|
Labcon™
2030-550-000-9 |
Vials with Attached Caps in Sectioned Box |
56.05€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17577876
|
Labcon™
2025-800-000-9 |
Vials with Attached Caps in Bulk |
259.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
- Clear, virgin polystyrene
- Attached leak-proof, natural polyethylene cap
- Made in USA
Specifica
1.5 in. | |
Polystyrene | |
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions | |
Not Autoclavable | |
57.4 mm | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Yes |
38.1 mm | |
25 mL | |
2.26 in. | |
Screw Cap | |
1000 | |
Dilution Vial |