Learn More
Buerkle™ Cucchiaio per campioni
Buerkle™ Stainless Steel (AISI 304) Sample Spoon is a specially shaped spoon that allows you to reach almost every corner in a container and prevents samples from trickling out.
Marca: Buerkle™ 5320-0400
16.48 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
- Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
Specifica
Cucchiaio per campioni | |
Si | |
400 mm |
Acciaio inox V2A | |
Per prelevare piccole quantità di campioni |