Learn More
Buerkle™ Cucchiaio per campioni
Buerkle™ Stainless Steel (AISI 304) Sample Spoon is a specially shaped spoon that allows you to reach almost every corner in a container and prevents samples from trickling out.
7.45€ - 25.55€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10297412
|
Buerkle™
5320-0210 |
210 mm |
10.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10494612
|
Buerkle™
5320-0300 |
300 mm |
16.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10552733
|
Buerkle™
5320-0150 |
150 mm |
7.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10562733
|
Buerkle™
5320-0180 |
180 mm |
9.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10044162
|
Buerkle™
5320-0400 |
400 mm |
18.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16369541
|
Buerkle™
5320-0500 |
500 mm |
25.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
- Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
Specifica
Acciaio inox V2A | |
Si |