Learn More
Buerkle™ Cucchiaio per campioni
Buerkle™ Stainless Steel (AISI 304) Sample Spoon is a specially shaped spoon that allows you to reach almost every corner in a container and prevents samples from trickling out.
Marca:  Buerkle™ 5320-0210
7.69 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10297412
  • 10.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
  • Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
Specifica
Specifica
Cucchiaio per campioni
Si
210 mm
Acciaio inox V2A
Per prelevare piccole quantità di campioni