Learn More
BUCHI Set di provette per campioni
Guarantee safety, precision and durability with these tubes. BUCHI Sample Tube Set is ideal for Kjeldahl and Hydrolysis Instruments.
Marca: BUCHI 037377
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Extended lifetime thanks to unique high-quality extra thick glass
- Corrosion protection as a result of precise glass joint dimensions
- Good sealing safeguards against hazardous fumes
- Tube design eliminates hot spots and glass breakages
- High accuracy with tight sealed joints
- Reliability from automated sample processing
Specifica
Set di provette per campioni | |
Campioni con volume fino a 200 ml o peso fino a 5 g | |
Vetro |
300 ml | |
Strumenti per idrolisi e Kjeldahl |
Titolo del prodotto
BUCHI Set di provette per campioni > Volume: 300mL