Learn More
Cole-Parmer™ Buste per campionamento
Use these bags made from corrosive-resistant Kynar™ for all your application needs. Standard Kynar™ PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
65.15€ - 110.00€
Specifica
Product Type | Busta per campioni |
---|---|
Materiale | PVDF |
Temperature Range (Metric) | 71 °C |
Spessore (sistema imperiale) | 3 mil |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11715868
|
Cole-Parmer™
01410-50 |
0.3 l |
65.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12510708
|
Cole-Parmer™
01410-52 |
3.8 L |
71.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11750099
|
Cole-Parmer™
01410-51 |
1.6 L |
65.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11750009
|
Cole-Parmer™
01410-55 |
37.7 L |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Use these bags made from corrosive-resistant KynarTM for all your application needs. Standard KynarTM PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
- Double-wide seamed bags have both on/off and septum valves for convenient mixing
- Max temp: 160°F (71°C)
- Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
- Single-wide seam
- Available in 2-mil and 4-mil thick style
Specifica
Busta per campioni | |
PVDF | |
71 °C | |
3 mil |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Buste per campionamento