Learn More
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10132590
3 kg
Click to view available options
Quantità:
3 kg
5 kg
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Punto di fusione 1610°C
Colore Beige
Forma fisica Solido
Quantità 3 kg
Peso formulazione 60.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Titolo del prodotto
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >