Learn More
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10336100
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10336100
1 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Codice prodotto. 10336100
Marca: Fisher Chemical S/0360/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Punto di fusione 1610°C
Colore Beige
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 60.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Titolo del prodotto
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™ >