Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
189.00€ - 928.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Silicone |
Colore | Clear |
Durezza | 65 (Shore A) |
Flexibility | Flessibile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17933571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-062-2H |
1.6 mm | 82.5 psi | 30 m |
189.00€
30m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
17953541
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-093-3F |
2.4 mm | 82.5 psi | 15 m |
213.00€
15m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17973571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-5-10H |
3 mm | 101.3 psi | 30 m |
523.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17993551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-9H |
3 mm | 143.5 psi | 30 m |
501.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17963571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-11F |
3 mm | 157 psi | 15 m |
403.00€
15m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17993481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-11H |
3 mm | 157 psi | 30 m |
887.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17953441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-2H |
3.2 mm | 56 psi | 30 m |
250.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17973591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-3H |
3.2 mm | 72.1 psi | 30 m |
391.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17923551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-4H |
3.2 mm | 82.5 psi | 30 m |
501.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17963461
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-4-8H |
4 mm | 40.4 psi | 15 m |
405.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17983481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-5-11H |
5 mm | 101.3 psi | 30 m |
713.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17933481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-8-14H |
5 mm | 75.5 psi | 30 m |
682.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17993591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-6-10H |
6 mm | 113.2 psi | 30 m |
549.00€
30m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
17933551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-375-4F |
9.5 mm | 40.4 psi | 15 m |
463.00€
15m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17923531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-10-16H |
10 mm | 69.2 psi | 30 m |
928.00€
30m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
- In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
- 50 or 65 Shore A hardness options
- Unsurpassed surface smoothness
- Ultra-flexible
- Autoclavable and gamma stable
- Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
- Imparts no taste or odors
- Color striping available to differentiate your fluid path
- Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
- Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
- Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Specifica
Autoclavable | |
Clear | |
Flessibile |
Silicone | |
65 (Shore A) | |
Tubing |
Titolo del prodotto
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65