Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
111.00€ - 11565.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Silicone |
Da utilizzare con | Pharmaceutical Silicone Tubing |
Colore | Clear |
Durezza | 50 (Shore A) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17903491
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-2H |
1.6 mm | 56 psi | 30 m | 0.79 mm |
232.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963491
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-3H |
1.6 mm | 82.5 psi | 15 m | 1.59 mm |
348.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923511
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-2H |
1.6 mm | 82.5 psi | 30 m | 1.59 mm |
193.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923491
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-4F |
1.6 mm | 94.1 psi | 30 m | 2.38 mm |
271.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953491
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-4H |
2 mm | 74.6 psi | 30 m | 1.59 mm |
544.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17973481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-2F |
2 mm | 95.5 psi | 15 m | 3.18 mm |
111.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17993571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-3H |
2 mm | 95.5 psi | 30 m | 3.18 mm |
347.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17933591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-4H |
2.4 mm | 67.5 psi | 15 m | 1.59 mm |
433.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923431
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-2F |
2.4 mm | 82.5 psi | 30 m | 2.38 mm |
138.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943431
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-2H |
2.4 mm | 91.1 psi | 30 m | 3.18 mm |
275.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963431
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-3H |
3.2 mm | 56 psi | 15 m | 1.59 mm |
431.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913581
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-5F |
3.2 mm | 56 psi | 30 m | 1.59 mm |
404.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-2H |
3.2 mm | 72.1 psi | 30 m | 2.38 mm |
222.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953511
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-3H |
3.2 mm | 94.1 psi | 15 m | 4.76 mm |
445.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953431
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-4F |
4 mm | 47.2 psi | 30 m | 1.59 mm |
287.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943521
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-2F |
4 mm | 63.3 psi | 30 m | 2.38 mm |
173.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17933521
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-2H |
4 mm | 74.6 psi | 15 m | 3.18 mm |
344.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-4F |
4.7 mm | 40.4 psi | 30 m | 1.59 mm |
323.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-4H |
4.7 mm | 56 psi | 15 m | 2.38 mm |
740.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-3F |
4.8 mm | 40.4 psi | 15 m | 1.59 mm |
262.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17933531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-5F |
4.8 mm | 67.5 psi | 15 m | 3.18 mm |
518.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-2F |
4.8 mm | 67.5 psi | 30 m | 3.18 mm |
180.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-2H |
4.8 mm | 82.5 psi | 15 m | 4.76 mm |
394.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913421
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-1H |
1.59 mm | 82.7 psi | 30 m | 2.5 mm |
140.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-3F |
6.4 mm | 30.8 psi | 15 m | 1.59 mm |
310.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-3H |
6.4 mm | 30.8 psi | 30 m | 1.59 mm |
600.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-4F |
6.4 mm | 44.7 psi | 15 m | 2.38 mm |
409.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17933441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-4H |
6.4 mm | 44.7 psi | 30 m | 2.38 mm |
820.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923581
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-2F |
6.4 mm | 56 psi | 15 m | 3.18 mm |
223.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-3F |
6.4 mm | 56 psi | 30 m | 3.18 mm |
347.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-3H |
7.9 mm | 24.5 psi | 15 m | 1.59 mm |
720.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17973531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-4F |
7.9 mm | 36.7 psi | 15 m | 2.38 mm |
374.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-4H |
7.9 mm | 36.7 psi | 30 m | 2.38 mm |
749.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17983531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-5H |
7.9 mm | 47.2 psi | 15 m | 3.18 mm |
1315.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17993441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-2H |
7.9 mm | 47.2 psi | 30 m | 3.18 mm |
549.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903541
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-3F |
7.9 mm | 63.3 psi | 30 m | 4.76 mm |
392.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17913491
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-2F |
1.6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm |
116.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17983441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-3H |
9.5 mm | 20.1 psi | 30 m | 1.59 mm |
810.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903451
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-4F |
9.5 mm | 30.8 psi | 15 m | 3.18 mm |
511.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17923541
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-4H |
9.5 mm | 30.8 psi | 30 m | 3.18 mm |
1020.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-5H |
9.5 mm | 40.4 psi | 15 m | 3.18 mm |
1435.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963501
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-3H |
9.5 mm | 40.4 psi | 30 m | 3.18 mm |
882.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17933451
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-4F |
9.5 mm | 56 psi | 30 m | 4.76 mm |
646.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903461
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-4H |
12.7 mm | 22.9 psi | 30 m | 2.38 mm |
1295.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953451
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-5F |
12.7 mm | 30.8 psi | 15 m | 3.18 mm |
995.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943451
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-5H |
12.7 mm | 30.8 psi | 30 m | 3.18 mm |
1990.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-4F |
12.7 mm | 44.7 psi | 15 m | 4.76 mm |
764.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17973451
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-4H |
12.7 mm | 44.7 psi | 30 m | 4.76 mm |
1530.00€
30m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17943551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-5F |
15.9 mm | 24.5 psi | 15 m | 3.18 mm |
11565.00€
210m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17973541
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-4F |
15.9 mm | 24.5 psi | 30 m | 3.18 mm |
872.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17953591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-5F |
15.9 mm | 36.7 psi | 15 m | 4.76 mm |
1290.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17993461
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-6 |
19.1 mm | 20.1 psi | 15 m | 3.18 mm |
1240.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17903471
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-875-4F |
19.1 mm | 30.8 psi | 15 m | 4.76 mm |
754.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17973551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-CM3-11F |
19.1 mm | 40.4 psi | 7.5 m | 6.35 mm |
403.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17963551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-CM5-11F |
22.2 mm | 16.9 psi | 15 m | 3.18 mm |
323.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
- In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
- 50 or 65 Shore A hardness options
- Unsurpassed surface smoothness
- Ultra-flexible
- Autoclavable and gamma stable
- Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
- Imparts no taste or odors
- Color striping available to differentiate your fluid path
- Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
- Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
- Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Specifica
Autoclavable | |
Pharmaceutical Silicone Tubing | |
50 (Shore A) | |
500°F | |
Tubing |
Silicone | |
Clear | |
Flessibile | |
260°C |
Titolo del prodotto
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing