missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tip, Non-Sterile

Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.

Marca:  Greiner Bio-One 775351

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17565965

  • 67.65€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
  • Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins)
  • Non-cyctotoxic
  • Accuracy & precision according to ISO 8655
  • Made from highly transparent virgin polypropylene
  • Easy-to-read graduation for quick volume checks
  • Full traceability
  • Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

200 μL
Non-sterile
Clear
Standard
51 mm
Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins); Non-cyctotoxic
Rack
Yellow
Socorex™, Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™
Sapphire
10, 50, 100 μL
Non-filtered
Clear
Autoclavable
2.01 in.
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Manual Liquid Handling
5760 Pk.
Single-use
Yes
Polypropylene
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato