Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tip, Non-Sterile
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.
67.65€ - 105.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Colore | Clear |
Colore rack | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17555955
|
Greiner Bio-One
771351 |
10 μL | 0.5, 2, 10 μL | 31 mm | 1.22 in. |
72.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17565965
|
Greiner Bio-One
775351 |
200 μL | 10, 50, 100 μL | 51 mm | 2.01 in. |
67.65€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17505975
|
Greiner Bio-One
776351 |
300 μL | 10, 50, 100 μL | 60.2 mm | 2.37 in. |
75.85€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17555975
|
Greiner Bio-One
777351 |
1000 μL | 200, 500, 1000 μL | 82 mm | 3.23 in. |
96.35€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17595975
|
Greiner Bio-One
778351 |
1250 μL | 200, 500, 1000, 1250 μL | 99 mm | 3.9 in. |
105.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
- Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins)
- Non-cyctotoxic
- Accuracy & precision according to ISO 8655
- Made from highly transparent virgin polypropylene
- Easy-to-read graduation for quick volume checks
- Full traceability
- Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
Specifica
Non-filtered | |
Clear | |
Autoclavable | |
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 | |
Manual Liquid Handling | |
Single-use | |
Sapphire |
Non-sterile | |
Clear | |
Standard | |
Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins); Non-cyctotoxic | |
Rack | |
Yes | |
Polypropylene |