Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrate
Sapphire substrates are pure compounds without pores
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 045021.KU
Codice prodotto. 15493925
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Thickness: 0.432mm (0.017 in.)
  • Diameter: 50.8mm (2 in.)
  • C-axis rotation
  • Single crystal
  • Color: Blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
50.8 mm
50.8mm dia. x 0.432 mm thick
EPI polished two sides
5 Ea.
0.432 mm