Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrate
Sapphire substrates are pure compounds without pores
289.44€ - 975.00€
Specifica
Descrizione EPI polished two sides
Diametro (sistema metrico) 50.8 mm
Spessore 0.432 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15483925
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
045021.KT
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal
289.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15493925
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
045021.KU
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Thickness: 0.432mm (0.017 in.)
  • Diameter: 50.8mm (2 in.)
  • C-axis rotation
  • Single crystal
  • Color: Blue
Specifica
Specifica
EPI polished two sides
50.8 mm
0.432 mm