Learn More
Sartorius Sartolab™ RF Vacuum Filtration Unit
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sartorius Sartolab™ RF vacuum filtration units are single-use units for the sterile filtration of a sample.
167.00€ - 370.00€
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Vacuum Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartolab RF
Materiale Polystyrene
Materiale (membrana) PES
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Volume del campione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Volume del campione Prezzo Quantità e disponibilità  
17444412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180D03---------E
0.1 μm 250 mL
185.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17454412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180D05---------E
0.1 μm 1000 mL
370.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17464412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180E02---------E
0.22 μm 150 mL
167.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17474412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180E03---------E
0.22 μm 250 mL
210.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17484412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180E04---------E
0.22 μm 500 mL
297.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17494412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180E05---------E
0.22 μm 1000 mL
370.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17444422
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180F02---------E
0.45 μm 150 mL
182.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17454422
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180F03---------E
0.45 μm 250 mL
185.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17464422
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180F04---------E
0.45 μm 500 mL
297.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17474422
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
180F05---------E
0.45 μm 1000 mL
370.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Comprised of:
  • A graduated funnel with a polyethersulfone (PES) membrane, a vacuum adapter and a lid
  • A bottle, with graduation and writing field
  • A tube connector for vacuum connection (for stand-alone filtration)
  • A screw cap for storage of the filtrate (individually wrapped to maintain sterility)
Benefits:
  • Highest flow rates with a large filtration area
  • No loss of protein with a low protein affinity membrane
  • Low hold-up volume due to an optimized membrane support
  • Can be used as stand-alone system or with the Sartolab™ Multistation, which allows parallel filtration of up to 6 samples
Specifica
Specifica
Single-use
Sartolab RF
PES
Receiver Flask
Vacuum Filter
Polystyrene
Sterile
Vacuum Filter
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Sartolab™ RF Vacuum Filtration Unit