Learn More
Sartorius Absorbent Pads
presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device
Marca:  Sartorius 15410--50----ALR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11740876
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Sartorius 1.4mm thick absorbent pads are wetted with the appropriate liquid culture medium before a membrane filter is placed on them. They come presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device.
The absorbent pads are available in two diameters:
  • 47mm has approx. 3ml absorption capacity
  • 50mm with approx. 3.5ml absorption capacity
Specifica
Specifica
Nutrient Pad
1.96 in.
50 mm
Packaged in 10 magazines
5 cm